Imprimer
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 473 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016115
Numéro CAS: 36155-85-8