3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11044304 Numéro CAS: 130747-60-3 |