Imprimer
1H-Indol-1-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928208-1G OR928208-5G
APOSOR928208-1GEA 56.7 EUR
APOSOR928208-1G APOSOR928208-5G
1H-Indol-1-amine 95%
1H-Indol-1-amine
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151983
Numéro CAS: 53406-38-5