Imprimer
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928139-1G OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA 95.9 EUR
APOSOR928139-1G APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277262
Numéro CAS: 136507-14-7