Imprimer
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928135-1G OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA 841 EUR
APOSOR928135-1G APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690524
Numéro CAS: 20857-31-2