Imprimer
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928031-1G OR928031-250MG
APOSOR928031-1GEA 538 EUR
APOSOR928031-1G APOSOR928031-250MG
2-Pyridin-4-yl-phenylamine 95%
2-Pyridin-4-yl-phenylamine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Poids moléculaire: 170.211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738704
Numéro CAS: 106047-18-1