Imprimer
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927999-1G OR927999-250MG
APOSOR927999-1GEA 429 EUR
APOSOR927999-1G APOSOR927999-250MG
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Poids moléculaire: 163.645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520360
Numéro CAS: 1260794-25-9