Imprimer
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 161 EUR
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428598
Numéro CAS: 61220-58-4