Imprimer
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927724-100MG OR927724-1G OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA 168 EUR
APOSOR927724-100MG APOSOR927724-1G APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Poids moléculaire: 133.151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457627
Numéro CAS: 181130-14-3