Imprimer
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((Dimethylamino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 333 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154288
Numéro CAS: 75039-59-7