Imprimer
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
OR927626-1G OR927626-250MG
APOSOR927626-1GEA 97.3 EUR
APOSOR927626-1G APOSOR927626-250MG
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 190.199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844645
Numéro CAS: 198821-79-3