Imprimer
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]furan-5-amine, 1-Benzofuran-5-amine
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 178 EUR
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formule: C₈H₇NO
Poids moléculaire: 133.147 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04125391
Numéro CAS: 58546-89-7