Imprimer
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927570-1G OR927570-5G
APOSOR927570-1GEA 0 EUR
APOSOR927570-1G APOSOR927570-5G
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol 97%
N-Boc-3-(methylamino)-1-propanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Point d'ébullition: 120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09751790
Numéro CAS: 98642-44-5