Imprimer
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 357 EUR
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09929168
Numéro CAS: 45966-19-6