2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02110082 Numéro CAS: 66662-48-4 |