Imprimer
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927518-1G OR927518-250MG
APOSOR927518-1GEA 422 EUR
APOSOR927518-1G APOSOR927518-250MG
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Poids moléculaire: 192.258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738826
Numéro CAS: 112913-99-2