Imprimer
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927487-1G OR927487-5G
APOSOR927487-1GEA 71.2 EUR
APOSOR927487-1G APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036862
Numéro CAS: 74733-26-9