Imprimer
6-Methylindolin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927316-1G OR927316-5G
APOSOR927316-1GEA 59.6 EUR
APOSOR927316-1G APOSOR927316-5G
6-Methylindolin-2-one 95%
6-Methylindolin-2-one
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457972
Numéro CAS: 56341-38-9