Imprimer
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927314-1G OR927314-250MG
APOSOR927314-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927314-1G APOSOR927314-250MG
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696881
Numéro CAS: 59236-37-2