Imprimer
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl N-ethyl-β-alaninate, 3-Ethylamino-propionic acid methyl ester
OR927277-1G OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA 94.8 EUR
APOSOR927277-1G APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.173 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09035843
Numéro CAS: 3440-30-0