Imprimer
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927273-1G OR927273-250MG OR927273-5G
APOSOR927273-1GEA 24.4 EUR
APOSOR927273-1G APOSOR927273-250MG APOSOR927273-5G
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705766
Numéro CAS: 41110-29-6