5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇ClN₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24335262 Numéro CAS: 1434128-56-9 |