6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18258739 Numéro CAS: 1031433-06-3 |