Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927126-1G OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA 574 EUR
APOSOR927126-1G APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827456
Numéro CAS: 851634-60-1