Imprimer
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 647 EUR
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22565666
Numéro CAS: 16864-45-2