Imprimer
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR927070-1G OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA 300 EUR
APOSOR927070-1G APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formule: C₂₄H₁₈O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221991
Numéro CAS: 1623-91-2