Imprimer
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926979-10G OR926979-1G OR926979-5G
APOSOR926979-10GEA 288 EUR
APOSOR926979-10G APOSOR926979-1G APOSOR926979-5G
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dimethyl ethylidenemalonate
Formule: C₇H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008447
Numéro CAS: 17041-60-0