Imprimer
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Isopropylindoline-5-carbaldehyde
OR926947-1G OR926947-250MG
APOSOR926947-1GEA 339 EUR
APOSOR926947-1G APOSOR926947-250MG
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186368
Numéro CAS: 876710-70-2