Imprimer
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 5-Formylpyrazole-3-carboxylate
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620106
Numéro CAS: 93290-12-1