3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formule:
C₆H₁₀O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01734189 Numéro CAS: 57252-83-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...