Imprimer
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 329 EUR
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formule: C₅H₄ClNO₂S·ClH
Point de fusion: 90…100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04973456
Numéro CAS: 489430-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III