Imprimer
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926782-1G OR926782-250MG
APOSOR926782-1GEA 502 EUR
APOSOR926782-1G APOSOR926782-250MG
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05147568
Numéro CAS: 39597-68-7