Imprimer
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Piperidinemethanol hydrochloride
OR926711-1G OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926711-1G APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155680
Numéro CAS: 1124199-58-1