Imprimer
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Methyl piperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR926692-1G OR926692-5G
APOSOR926692-1GEA 60.9 EUR
APOSOR926692-1G APOSOR926692-5G
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09271813
Numéro CAS: 164323-84-6