Imprimer
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926690-1G OR926690-5G
APOSOR926690-1GEA 85.7 EUR
APOSOR926690-1G APOSOR926690-5G
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787427
Numéro CAS: 5018-45-1