Imprimer
3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926643-1G OR926643-5G
APOSOR926643-1GEA 226 EUR
APOSOR926643-1G APOSOR926643-5G
3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one 95%
3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00482082
Numéro CAS: 3720-16-9