Imprimer
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl ethyl(2-hydroxyethyl)carbamate
OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA 352 EUR
APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973117
Numéro CAS: 152192-95-5