Imprimer
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926541-1G OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA 53.8 EUR
APOSOR926541-1G APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179576
Numéro CAS: 2818-07-7