Imprimer
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 145 EUR
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₅ClO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864497
Numéro CAS: 69815-97-0