Imprimer
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 567 EUR
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₃Cl₂NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739113
Numéro CAS: 885277-08-7
UN: 3261
ADR: 8,II