Imprimer
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926415-1G OR926415-250MG
APOSOR926415-1GEA 435 EUR
APOSOR926415-1G APOSOR926415-250MG
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276005
Numéro CAS: 91192-25-5