Imprimer
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 161 EUR
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11203618
Numéro CAS: 51-27-4