3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
tert-Butyl 3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formule:
C₉H₁₄N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22565664 Numéro CAS: 915396-44-0 |