Imprimer
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxy-7-methoxyquinolin-2(1H)-one
OR925894-1G OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA 78.3 EUR
APOSOR925894-1G APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101261
Numéro CAS: 27037-34-9