Imprimer
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1-Benzylpyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
OR925794-100MG OR925794-250MG
APOSOR925794-100MGEA 143 EUR
APOSOR925794-100MG APOSOR925794-250MG
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
Poids moléculaire: 260.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703523
Numéro CAS: 1427475-21-5