Imprimer
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 52.2 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
Poids moléculaire: 210.027 g/mol
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261031
Numéro CAS: 89891-69-0