Imprimer
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925626-1G OR925626-250MG
APOSOR925626-1GEA 538 EUR
APOSOR925626-1G APOSOR925626-250MG
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Poids moléculaire: 184.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030440
Numéro CAS: 106691-21-8