Imprimer
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925560-10G OR925560-1G OR925560-5G
APOSOR925560-10GEA 502 EUR
APOSOR925560-10G APOSOR925560-1G APOSOR925560-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02705915
Numéro CAS: 21487-48-9