Imprimer
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925546-1G OR925546-5G
APOSOR925546-1GEA 219 EUR
APOSOR925546-1G APOSOR925546-5G
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23115361
Numéro CAS: 847139-23-5