Imprimer
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925515-1G OR925515-250MG
APOSOR925515-1GEA 601 EUR
APOSOR925515-1G APOSOR925515-250MG
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-propylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
Poids moléculaire: 156.613 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971219
Numéro CAS: 25199-00-2